Learn More
Ácido Perfluoro-2,5-dimetil-3,6-dioxananoico, TRC
Código de producto. 17934255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17934255 50 mg 50 miligramos
17901075 100 mg 100 miligramos
17971425 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17934255 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP28624350MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13252-14-7
Fórmula molecular C9 H F17 O4
Peso molecular (g/mol) 496.0747
Sinónimo Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]- (9CI), Propionic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]- (7CI,8CI), 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propanoic acid, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]-1-propanoic acid, X 70-540-3, Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid (HFPO-TA)
Nombre IUPAC 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propoxi]ácido propanoico
SMILES OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid (HFPO-TA)
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9HF17O4/c10-2(1(27)28,5(14,15)16)29-9(25,26)4(13,7(20,21)22)30-8(23,24)3(11,12)6(17,18)19/h(H,27,28)
Formula Weight (peso de la fórmula) 495.9603
Porcentaje de pureza >95%