Learn More
Fluoruro de perfluoro-2,5,8-trimetil-3,6,9-trioxadodecanoil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11389285 5 g 5 g
11399285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16614.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 27639-98-1 | C12F24O4 | 664.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27639-98-1
Fórmula molecular C12F24O4
Peso molecular (g/mol) 664.09
Número MDL MFCD00084743
Clave InChI IIYQDKPSLAINNX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, propanoyl fluoride,2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy, acmc-20ajy8, 3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride, tetradecafluoro-2,5,8-tris trifluoromethyl
PubChem CID 119616
Nombre IUPAC fluoruro de 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropoxi)propoxi]propoxi]propanola
SMILES C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)(F)F)F)(F)F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoyl fluoride
Punto de ebullición 158°C to 161°C
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Formula Weight (peso de la fórmula) 664.09
Porcentaje de pureza 97%