Learn More
Ácido perfluoro-(2,5,8-trimetil-3,6,9-trioxadodecanoico), TRC
Código de producto. 30133520
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133520 50 mg 50 miligramos
30134549 500 mg 500 miligramos
30008136 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133520 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99933050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 65294-16-8
Fórmula molecular C12HF23O5
Peso molecular (g/mol) 662.1
Sinónimo 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-Propanoic acid, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-Propanoic acid, 2,3,3,3-Tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]propanoic acid
Nombre IUPAC 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxi]propoxi]propoico ácido propanoico
SMILES OC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Perfluoro-(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic)acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12HF23O5/c13-2(1(36)37,6(18,19)20)38-11(32,33)4(16,8(24,25)26)40-12(34,35)5(17,9(27,28)29)39-10(30,31)3(14,15)7(21,22)23/h(H,36,37)
Formula Weight (peso de la fórmula) 661.9457
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.