Learn More
Éster metílico del ácido perfluoro-2,5,8-trimetil-3,6,9-trioxadodecanoico, TRC
Código de producto. 30420832
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30420832 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30420832 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP999340100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic Acid Methyl Ester
CAS 39187-47-8
Fórmula molecular C13H3F23O5
Cantidad 100 mg
Sinónimo Propanoic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-','methyl ester, Propanoic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-','methyl ester (9CI), Methyl perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoate
Fórmula InChI InChI=1S/C13H3F23O5/c1-38-2(37)3(14,7(19,20)21)39-12(33,34)5(17,9(25,26)27)41-13(35,36)6(18,10(28,29)30)40-11(31,32)4(15,16)8(22,23)24/h1H3
SMILES COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propoxi]propoxi]propanoato de metilo
Peso molecular (g/mol) 676.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 675.9613
Título del producto
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.