Learn More
Fluoruro de perfluoro-2,5,8,11-tetrametil-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoil, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369285 5 g 5 g
11379285 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369285 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16611.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34761-47-2 | C15F30O5 | 830.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34761-47-2
Fórmula molecular C15F30O5
Peso molecular (g/mol) 830.11
Número MDL MFCD00054660
Clave InChI QDHLRGOEEBWEIB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, acmc-1csyq, 2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecan-1-oyl fluoride, perfluoro 2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propoxy propoxy propoxy propanoyl fluoride, 2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl-3,6,9,12-tetraoxaheptadecafluoropentadecanoic acid fluoride, 3,6,9,12-tetraoxapentadecanoylfluoride,2,4,4,5,7,7,8,10,10,11,13,13,14,14,15,15,15-heptadecafluoro-2,5,8,11-tetrakis trifluoromethyl
PubChem CID 118188
SMILES FC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-2,5,8,11-tetramethyl-3,6,9,12-tetraoxapentadecanoyl fluoride
Densidad 1.8
Punto de ebullición 200°C to 203°C
Temperatura de inflamación None
Índice de refracción 1.3
Cantidad 5 g
Número UN UN3265
Sensibilidad Moisture sensitive
Nombre IUPAC fluoruro de 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxi)propoxi]propoxi]propoxi]propanoil
Formula Weight (peso de la fórmula) 830.12
Porcentaje de pureza 97%