Learn More
Perfluoro-1-yodooctano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11429656
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11429656 10 g 10 g
11439656 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11429656 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20207.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545.965 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 507-63-1
Fórmula molecular C8F17I
Peso molecular (g/mol) 545.965
Número MDL MFCD00001064
Clave InChI KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
PubChem CID 10491
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-yodooctano
SMILES C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-1-iodooctane
Punto de fusión 25°C
Densidad 2.04
Punto de ebullición 160°C to 161°C
Fórmula lineal CF3(CF2)7I
Índice de refracción 1.329
Cantidad 10 g
Beilstein 1717141
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 545.97
Porcentaje de pureza 98%