Learn More
Perfluoro-1-yodohexano, +98 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470017 10 g 10 g
11480017 50 g 50 g
11490017 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20958.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445.95 g/mol
It is used as an initiator in the presence of fac-[Ir(ppy) 3 for the photoredox catalyst activated CRP of methacrylates in visible light-induced controlled radical polymerization of methacrylates with perfluoroalkyl iodide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como iniciador en presencia de fac-[ir(PPY) 3 para la PCR activada con catalizador de fotoredox de metacrilatos en la polimerización radical controlada e inducida por luz visible de metacrilatos con yoduro de perfluoroalquilo.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Sensible a la luz. Almacenar en lugares oscuros y lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-43-1
Fórmula molecular C6F13I
Peso molecular (g/mol) 445.95
Número MDL MFCD00001063
Clave InChI BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
PubChem CID 67733
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-yodohexano
SMILES C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-1-iodohexane
Nombre de nota stabilized with copper
Punto de fusión -45°C
Densidad 2.063
Punto de ebullición 117°C
Índice de refracción 1.329
Cantidad 10 g
Beilstein 1802118
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.95
Porcentaje de pureza ≥98%