Learn More
Perfluoro-1-yodohexano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15482132 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15482132 5 g 5 g
15492132 25 g 25 g
15402142 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15482132 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 269940050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445.95 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 355-43-1
Fórmula molecular C6F13I
Peso molecular (g/mol) 445.95
Clave InChI BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
PubChem CID 67733
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-yodohexano
SMILES C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-1-iodohexane
Punto de fusión -45.0°C
Densidad 2.0630g/mL
Punto de ebullición 116.0°C to 119.0°C
Temperatura de inflamación >115°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Fórmula lineal CF3(CF2)5I
Índice de refracción 1.3270 to 1.3300
Cantidad 5 g
Gravedad específica 2.063
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 445.95
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Perfluoro-1-iodohexane
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.