Learn More
Perfluoro-1-iododecano, TRC
Código de producto. 17914975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17914975 5 g 5 g
17902465 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17914975 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2865305G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-62-1
Fórmula molecular C10 F21 I
Peso molecular (g/mol) 645.978
Sinónimo Heneicosafluoro-1-iodo-decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro-10-iododecane, 1-Iodoheneicosafluorodecane, 1-Iodoperfluorodecane, Heneicosafluoro-1-iododecane, Perfluorodecyl iodide
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosafluoro-10-yododecano
SMILES FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-1-iododecane
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.871
Porcentaje de pureza >95%