Learn More
Perfluoro-1-yododecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11434897
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11434897 5 g 5 g
11444897 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11434897 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21845.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 423-62-1 | C10F21I | 645.981 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 423-62-1
Fórmula molecular C10F21I
Peso molecular (g/mol) 645.981
Número MDL MFCD00001065
Clave InChI UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluorodecyl iodide, 1-iodoperfluorodecane, perfluoro-1-iododecane, henicosafluoro-10-iododecane, heneicosafluorodecyl iodide, heneicosafluoro-1-iododecane, decane, heneicosafluoro-1-iodo, iodoperfluorodecane, henicosafluorodecyl iodide, 1-iodohenicosafluorodecane
PubChem CID 67920
Nombre IUPAC 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henicosafluoro-10-yododecano
SMILES C(C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-1-iododecane
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 195°C to 200°C
Temperatura de inflamación None
Cantidad 5 g
Beilstein 1810506
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 645.98
Porcentaje de pureza 97%