Learn More
Perfluoro(1,3-dimetilciclohexano), téc. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432297
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15432297 250 g 250 g
15422297 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15432297 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 045477.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-27-3
Fórmula molecular C8F16
Peso molecular (g/mol) 400.062
Número MDL MFCD00001469
Clave InChI LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
PubChem CID 78975
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro (1,3-dimethylcyclohexane)
Punto de fusión -55°C
Densidad 1.828 g/mL
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 2064147
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.06
Porcentaje de pureza 90%
Grado Técnico
Forma física Líquido