Learn More
Perfluoro (1,3-dimetilciclohexano), téc. 80 %, resto de otros fluorocarbonos, Thermo Scientific™
Código de producto. 11377575
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11377575 100 g 100 g
11367575 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11377575 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L05726.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 335-27-3
Fórmula molecular C8F16
Peso molecular (g/mol) 400.062
Número MDL MFCD00001469
Clave InChI LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
PubChem CID 78975
Nombre IUPAC 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluorometil)ciclohexano
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
Punto de fusión -70°C
Densidad 1.828
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Notas del porcentaje del ensayo resto de otros fluorocarbonos
Índice de refracción 1.2908
Cantidad 100 g
Beilstein 2064147
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.06
Porcentaje de pureza 80%
Grado Técnico