Learn More
Perfluoro-1,3,5-trimetilciclohexano, mezcla de isómeros, téc., Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11497044
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11497044 50 g 50 g
11487044 10 g 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11497044 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21500.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se aplica en la caracterización de la interacción trazador/líquido en fase no acuosa en apoyo de los ensayos de partición de trazadores entre pozos en zonas vadosas.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 374-76-5
Fórmula molecular C9F18
Peso molecular (g/mol) 450.07
Número MDL MFCD00066614
Clave InChI MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane
PubChem CID 2776392
Nombre IUPAC 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris(trifluorometil)ciclohexano
SMILES C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Nombre de nota mixture of isomers
Punto de fusión -68°C
Densidad 1.888
Punto de ebullición 125°C to 128°C
Índice de refracción 1.297
Cantidad 50 g
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 450.07
Grado Técnico