Learn More
Perfluoro-1,2-dimetilciclobutano, 97 %, resto 1,3-isómero, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11319385
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11319385 25 g 25 g
11329385 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 11319385 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16757.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane acts as a ligand for Suzuki coupling. It is involved in the infrared multiple-photon decomposition study of its decomposition products induced by the transverse excited atmospheric pressure pulsed carbon dioxide laser (TEA CO2laser) irradiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perfluoro-1,2-dimetilciclobutano actúa como ligando para el acoplamiento Suzuki. Participa en el estudio de descomposición de múltiples fotones infrarrojos de sus productos de descomposición inducidos por la irradiación láser de dióxido de carbono pulsado (TEA CO2laser) a presión atmosférica excitada transversalmente.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes, ácidos fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2994-71-0
Fórmula molecular C6F12
Peso molecular (g/mol) 300.05
Número MDL MFCD00013737
Clave InChI RBTROQHBNLSUTL-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo Dodecafluorodimethylcyclobutane
PubChem CID 12789874
SMILES FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Punto de fusión -32°C
Densidad 1.62
Punto de ebullición 45°C
Notas del porcentaje del ensayo resto 1,3-isómero
Índice de refracción 1.254
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Immiscible with water.
Nombre IUPAC (3R,4R)-1,1,2,2,3,4-hexafluoro-3,4-bis(trifluorometil)ciclobutano
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.05
Porcentaje de pureza 97%