Learn More
Liebherr™ Refrigerador/congelador vertical Perfection para uso científico
Código de producto. 30002894 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity (Metric) Refrigerator:
272 L
284 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacity (Metric) Refrigerator Tamaño de la unidad
30002894 272 L cada uno
30002896 284 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30002894 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SCFVH4002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5505.00€
    4370.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1135.00€
    20% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en frigorífico/congelador seguro, preciso y de ultra bajo consumo energético de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El refrigerador/congelador de laboratorio vertical está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr™ Calidad de construcción en la que puede confiar. Mapeo de temperatura EN 60068-3 e interfaz WiFi/LAN integrada.
  • Faldera de laboratorio vertical, con la mano en el interior.
  • 1-sección, ancho 600 mm
  • Refrigeración asistida por ventilador
  • Sección congeladora: NoFrost con descongelación automática
  • Cajones de congelador: fácil manejo del producto, máxima eficiencia energética y mínima fluctuación de temperatura
  • Mando digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución 0,1 °C con bloqueo por teclado por contraseña.
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB.
  • Puerto de acceso para sensores externos, termostato de seguridad adicional.
  • Historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puertas autocerrables con posición de 90° grados, manillas antimicrobianas de palanca.
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Refrigerador/congelador combinado
Capacity (Metric) Freezer 112 L
Capacity (Metric) Refrigerator 272 L
Intervalo de temperatura (congelador) De -9 °C a -30 °C
Intervalo de temperatura (refrigerador) De 3 °C a 16 °C
Estabilidad de la temperatura Refrigerador: ±2 K, Congelador: ±5 mil
Modelo de puerta Cierre automático
No. of Doors 2 (2 compartimentos)
Cajones 3 cajones de congelador
Estantes 4
compresor Sin CFC
Descongelación Ciclo (Refrigerador), Automático (Congelador)
Opciones de vigilancia inalámbrico/a/s
Registro de datos integrado Sí
Refrigerante R 600a
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC, EcoVadis Oro
Modelo Vertical
Pantalla 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Ruedas giratorias Ruedas de 80 mm/100 mm opcionales
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Iluminación LED
Puertos 1 puerto de 10 mm
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Consumo energético 277 kWh/a
Amperaje 2,0 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Peso con embalaje (métrico) 90 kg