Learn More
Liebherr™ Congelador vertical Perfection para uso científico
Código de producto. 30002897 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
273 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30002897 273 L cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30002897 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFFVH4001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4900.00€
    3400.00€ / paquete de 1
    Ahorro 1500.00€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El congelador de laboratorio vertical está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr™ Calidad de construcción en la que puede confiar. Mapeo de temperatura EN 60068-3 e interfaz WiFi/LAN integrada.
  • Congelador vertical de laboratorio con cajones.
  • Alcance de la mano, 1-section.
  • Ancho: 600 mm
  • Capacidad bruta: 273 L
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial.
  • Tecnología sin NoFrost complicaciones: Refrigeración automática de descongelación de gas caliente ultra eficiente y asistida por ventilador.
  • Capacidad neta de 174 L.
  • 6 cajones transparentes para congeladores.
  • Cajones del congelador: fácil manipulación del producto, máxima eficiencia energética y mínima fluctuación de temperatura.
  • Mando digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in Pantalla de color táctil y deslizamiento, resolución de 0,1 °C y bloqueo por teclado con contraseña.
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB.
  • Historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
  • Puerto de acceso para sensores externos.
  • Iluminación interior: LED frontal en la parte superior exterior.
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de 90° grados de permanencia, manilla antimicrobiana.
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Congelador
Capacidad (métrico) 273 L
Intervalo de temperatura -15 °C a -29 °C
Estabilidad de la temperatura ±5 mil
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 1 (1 compartimento)
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Acabado exterior Acero con pintura en polvo
Estantes 5
Cajones 6 cajones del congelador
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC, EcoVadis Oro
Modelo Vertical
Pantalla 2,4 in Pantalla a color táctil y deslizante en la puerta
Ruedas giratorias Ruedas de 80 mm/100 mm opcionales
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Puertos Un puerto de 10 mm
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Automático
Iluminación LED
Opciones de vigilancia inalámbrico/a/s
Registro de datos integrado Sí
Amperaje 2,0 A
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Consumo energético 292 kWh/a
compresor Sin CFC
Refrigerante R 600a
Peso con embalaje (métrico) 86 kg