Descripción
- Frigorífico de farmacia bajo la banca, conforme a DIN 13277, ancho 600 mm, capacidad bruta 134 L
- Temperatura ajustada a +5 °C, exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador
- Refrigerante R 600a, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeficiente, consumo energético 111 kWh/a
- Capacidad neta de 97 L
- 3 estantes de alambre con revestimiento blanco
- Mando digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in Pantalla de color con resolución 0,1 °C, bloqueo con teclado con contraseña
- Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
- Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
- Alarmas ópticas avanzadas e historial de alarmas con temperaturas mínimas/máximas, duración, etc.
- Iluminación interior LED vertical en la pared izquierda
- Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de 90° grados de permanencia, manilla antimicrobiana de palanca
- Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Frigorífico de farmacia |
| Capacidad (imperial) | 35,4 gal |
| Capacidad (métrico) | 134 L |
| Intervalo de temperatura | 5 °C |
| Resolución de temperatura | Pantalla 0.1 °C |
| Sensor de temperatura | PT1000 |
| Estabilidad de la temperatura | ±2 mil |
| Refrigerante | R 600a |
| Modelo de puerta | Sólido reversible con cierre automático y bloqueo |
| No. of Doors | 1 |
| Mostrar más |