Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto.
30464314
Proveedor
Liebherr™N.º de proveedor
SFTVH1501
3025.00€ 2499.00€/ paquete de 1 Ahorro 526.00€ 17% Descuento
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El congelador de laboratorio debajo del banco está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
Congelador de laboratorio bajo la mesa, ancho 600 mm, capacidad bruta 103 L
Rango de temperatura de -9 °C a -35 °C, ± 5 °C de estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
Tecnología sin NoFrost complicaciones: Refrigeración automática de descongelación de gas caliente ultra eficiente asistida por ventilador
exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial
Refrigerante R 290, potencia de conexión 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, consumo energético 180 kWh/a
Capacidad neta de 59 litros
3 cajones transparentes para congeladores
Mando digital con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in Pantalla de color con resolución 0,1 °C, bloqueo con teclado con contraseña
Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
Cerradura de puerta, bisagras reversibles, manilla antimicrobiana de palanca
40 kg de carga en estantería
Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad.
Política de privacidad.