Learn More
Liebherr™ Refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio bajo mesada Perfection
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30464315 Tienda Liebherr Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (imperial):
36 gal
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (imperial) unitSize
30464315 36 gal cada uno
1 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 30464315 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SRTVH1511
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2615.00€
    2499.00€ / paquete de 1
    Ahorro 116.00€
    4% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Almacenamiento en congelador seguro, preciso y de ultra eficiencia energética de productos sensibles a la temperatura. Liebherr™ El refrigerador de laboratorio con puerta de vidrio debajo del banco está completamente equipado para aplicaciones de laboratorio con Liebherr Calidad de construcción en la que puede confiar.
  • Frigorífico de laboratorio con puerta de cristal bajo mesada, ancho 600 mm, capacidad bruta 137 L
  • Rango de temperatura +3 / +°16 C, °estabilidad de temperatura +/- 2 C probada según EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de poliestirol moldeado de grado comercial, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 600a, capacidad de conexión 2,0 A, 220-240 V/50/1-fase, consumo de energía 187 kWh/a
  • Capacidad neta de 97 L
  • 3 estantes de alambre revestidos de blanco
  • Controlador digital con pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 in y resolución de 0,1 °C, bloqueo de teclado con contraseña
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos integrado con puerto USB
  • Puerto de acceso para sonda de temperatura externa, termostato de seguridad adicional
  • Historial de alarmas con temperaturas mínimas y máximas, duración, etc.
  • Iluminación LED interior
  • Cerradura de puerta, bisagras reversibles, puerta con cierre automático de 90°.° posición de reposo, manija de palanca antimicrobiana
  • 45 kg de carga en el estante
Specifications
Tipo Refrigerador de laboratorio
Capacidad (imperial) 36 gal
Capacidad (métrico) 137 L
Intervalo de temperatura 3°C a 16°C
Resolución de temperatura Pantalla 0.1 °C
Sensor de temperatura PT1000
Estabilidad de la temperatura ±2 mil
Refrigerante R 600a
Modelo de puerta De vidrio con cierre automático y bloqueo
No. of Doors 1
Estantes 3 Rejilla recubierta de plástico
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Interior Poliestirol moldeado de calidad comercial
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Modelo Para debajo de mesa, SRTvh 1511
Pantalla Pantalla a color en la puerta
Color Blanco
Tipo de condensador Cableado sobre tubo de pared trasera de bajo mantenimiento
Tipo de control Pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 in en la puerta
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de productos sensibles a la temperatura
Puertos 1 x 12 mm
Línea de productos Perfección científica
Garantía Partes y Mano de Obra de 1 Año
Descongelación Automático: ciclo de apagado temporizado
Iluminación Tira vertical de LED
Opciones de vigilancia Registro de eventos de alarma y temperatura incorporado, USB Exportar
Conectividad LAN/WiFi incluido
compresor Sin CFC
Amperaje 2,0 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Vataje 60 W
Consumo energético 187 kWh/a
Características ecológicas Bajo consumo de energía
Peso con embalaje (métrico) 45 kg