Learn More
Liebherr™ Refrigerador vertical de laboratorio de gran capacidad Perfection con interior de acero inoxidable y puerta de vidrio
Tienda Liebherr Appliances ProductosDescripción
- Frigorífico vertical de laboratorio con puerta de cristal de alto volumen, con alcance
- Rango de temperatura de 0 °C a 16 °C, ± estabilidad de temperatura de 2 K a EN60068-3
- Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
- Refrigerante R 600a, clasificación de conexión 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Las puertas de cristal optimizadas para mejorar la superficie de exposición ofrecen una mejor visión general del contenido
- Eficiencia energética optimizada para menores costes de funcionamiento y ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad del usuario
- Compatible con la norma DIN 13277
- Interfaz de usuario intuitiva con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in Resolución 0,1 °C y bloqueo con teclado con contraseña también ofrece una útil multifuncionalidad extendida, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
- Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos con puerto USB para adaptarse a los diferentes requisitos de almacenamiento de datos simplificado, control de temperatura y gestión de alarmas
- puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa, función de protección contra congelación de +2 °C
- Máxima seguridad de contenido: alarma con batería de respaldo (12 horas) inmediatamente tras el corte de energía, historial de alarmas (10 eventos) y registrador de datos con reloj en tiempo real.
- La iluminación LED interior, con techo y altura completa, garantiza una buena visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico
- Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de 90° grados de permanencia
- 60 kg de carga en el estante
- Equipado con ruedas de 100 mm, con frenos en los dos frentes, para facilitar el movimiento de la unidad
- Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Refrigerador |
| Capacidad (imperial) | 126,8 gal |
| Capacidad (métrico) | 480 L |
| Intervalo de temperatura | 0°C a 16°C |
| Resolución de temperatura | 0.1 K |
| Sensor de temperatura | PT1000 |
| Estabilidad de la temperatura | ±2 °mil |
| Refrigerante | R 600a |
| Modelo de puerta | De vidrio con cierre automático y bloqueo |
| No. of Doors | 1 |
| Mostrar más |