Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de laboratorio de gran volumen Perfection con interior de acero inoxidable
Tienda Liebherr Appliances ProductosDescription
- Congelador de laboratorio vertical de gran volumen, de acceso directo
- Rango de temperatura -9 a -°30 C, ±5 K, estabilidad de temperatura probada según EN60068-3
- Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
- Refrigerante R 290, capacidad de conexión 4,0 A, 220-240 V/50/1 fase
- Eficiencia energética optimizada para reducir los costos de funcionamiento y ayudar a cumplir los objetivos de sostenibilidad del usuario
- Cumple con la norma DIN 13277
- La interfaz de usuario intuitiva con pantalla a color táctil y deslizante de 2,4 °pulgadas, resolución de 0,1 C y bloqueo de teclado con contraseña también proporciona una multifuncionalidad extendida útil, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
- Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos con puerto USB para adaptarse a diversos requisitos de almacenamiento de datos simplificado, control de temperatura y gestión de alarmas.
- Puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa, función de protección °contra congelamiento de +2 °C
- Máxima seguridad del contenido: Alarma con respaldo de batería (12 h) inmediatamente ante corte de energía, historial de alarmas (10 eventos) y registrador de datos con reloj en tiempo real.
- La iluminación LED interior, de techo y de altura completa, garantiza una buena visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico.
- Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta con cierre automático de 90°.° posición de permanencia
- 60 kg de carga en el estante
- Equipado con ruedas de 100 mm, con frenos en las dos delanteras, para facilitar el movimiento de la unidad.
Specifications
Specifications
| Tipo | Congelador |
| Capacidad (imperial) | 288,21 gal |
| Capacidad (métrico) | 1091 L |
| Intervalo de temperatura | -9 °C a -35 °C |
| Resolución de temperatura | 0.1 K |
| Sensor de temperatura | NTC |
| Estabilidad de la temperatura | ±5 °mil |
| Modelo de puerta | Cerradura reversible, de cierre automático y empotrada |
| No. of Doors | 2 |
| Lado abisagrado | Izquierda o derecha |
| Show More |