Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de laboratorio de gran volumen Perfection con interior de acero inoxidable
Código de producto. 30178699 Tienda Liebherr Appliances Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
480 L
702 L
1091 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
30178699 1091 L cada uno
30178690 480 L cada uno
30178698 702 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178699 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFPVH1402
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Congelador de laboratorio vertical seguro, preciso y energéticamente eficiente, compatible con la norma DIN 13277.
  • Congelador vertical de laboratorio de alto volumen, con alcance
  • Rango de temperatura de -9 °C a -30 °C, ±5 K, estabilidad de temperatura probada hasta EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 290, clasificación de conexión 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Eficiencia energética optimizada para menores costes de funcionamiento y ayuda a cumplir los objetivos de sostenibilidad del usuario
  • Compatible con la norma DIN 13277
  • Interfaz de usuario intuitiva con pantalla de color táctil y deslizante de 2,4 in Resolución 0,1 °C y bloqueo con teclado con contraseña también ofrece una útil multifuncionalidad extendida, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
  • Conectividad: Interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos con puerto USB para adaptarse a los diferentes requisitos de almacenamiento de datos simplificado, control de temperatura y gestión de alarmas
  • Puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa, función de protección contra congelación de +2 °C
  • Máxima seguridad de contenido: alarma con batería de respaldo (12 horas) inmediatamente tras el corte de energía, historial de alarmas (10 eventos) y registrador de datos con reloj en tiempo real.
  • La iluminación LED interior, con techo y altura completa, garantiza una buena visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico
  • Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta autocerrable con posición de 90° grados de permanencia
  • 60 kg de carga en el estante
  • Equipado con ruedas de 100 mm, con frenos en los dos frentes, para facilitar el movimiento de la unidad
  • Opción de garantía extendida de 5 años disponible en países seleccionados
Especificaciones
Tipo Congelador
Capacidad (imperial) 288,21 gal
Capacidad (métrico) 1091 L
Intervalo de temperatura -9 °C a -35 °C
Resolución de temperatura 0.1 K
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±5 °mil
Modelo de puerta Cerradura reversible, autocerrable y ajustada
No. of Doors 2
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Acabado exterior Recubrimiento en polvo blanco
Estantes 8
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical
Pantalla Alto contraste de 2,4 in Color Touch y deslizar la pantalla
Ruedas giratorias Ruedas de 100 mm de diámetro
Color Blanco
Tipo de condensador Cable sobre tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos 1 puerto de acceso de 12 mm de diámetro
Garantía 2 años de piezas y mano de obra, 5 años de garantía extendida opcional
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación Techo LED y vertical de altura completa
Opciones de vigilancia Monitorización inteligente analógica, Ethernet y Liebherr
Seguridad de acceso Cerradura electrónica de puerta con control remoto
Registro de datos integrado Sí
Conectividad Módulo WiFi/Lan integrado
Amperaje 4 A
Tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 1162 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, ultraeficiente energéticamente, Ecovadis Gold
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290