Learn More
Liebherr™ Congelador vertical de laboratorio de gran volumen Perfection con interior de acero inoxidable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30178690
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
480 L
702 L
1091 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
30178690 480 L cada uno
30178699 1091 L cada uno
30178698 702 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30178690 Proveedor Liebherr™ N.º de proveedor SFPVH6501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Congelador vertical de laboratorio que es seguro, preciso y de bajo consumo, y que cumple con la norma DIN 13277.
  • Congelador vertical de laboratorio de gran volumen, accesible
  • Intervalo de temperatura -9 a -30 °C, ±5 K, estabilidad de temperatura probada según EN60068-3
  • Exterior blanco, interior de acero inoxidable, refrigeración asistida por ventilador.
  • Refrigerante R 290, capacidad de conexión 4,0 A, 220-240 V/50/monofásico
  • Eficiencia energética optimizada para reducir los costes de funcionamiento y ayudar a cumplir los objetivos de sostenibilidad de los usuarios
  • Cumple con la norma DIN 13277
  • Interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil a color de 2,4 in, 0,1° La resolución C y el bloqueo del teclado con contraseña también proporcionan una multifuncionalidad ampliada útil, por ejemplo, un temporizador de mantenimiento, función de calibración, etc.
  • Conectividad: interfaz LAN/WLAN integrada y registrador de datos con puerto USB para adaptarse a los diferentes requisitos de almacenamiento de datos, control de temperatura y gestión de alarmas simplificados
  • Puerto de acceso de 12 mm para sonda de temperatura externa, +2 °C función de protección contra congelación
  • Máxima seguridad del contenido: alarma con batería de reserva (12 h) inmediatamente después de un corte de corriente, historial de alarmas (10 eventos) y registrador de datos con reloj en tiempo real.
  • La iluminación LED interior, de techo y de altura completa, garantiza una buena visibilidad del contenido de este gran electrodoméstico
  • Cerradura electrónica con mando a distancia, bisagras reversibles, puerta de cierre automático con 90° posición de permanencia
  • 60 kg de carga en el estante
  • Equipado con ruedas de 100 mm, con freno en las dos delanteras, para facilitar el movimiento de la unidad
Especificaciones
Tipo Congelador
Capacidad (imperial) 126,8 gal.
Capacidad (métrico) 480 L
Intervalo de temperatura -9 °C a -35 °C
Resolución de temperatura 0.1 K
Sensor de temperatura NTC
Estabilidad de la temperatura ±5° K
Modelo de puerta Reversible, de cierre automático, con candado ajustado
No. of Doors 1
Lado abisagrado Izquierda o derecha
Material de la cabina Acero pintado resistente a los arañazos
Material de la cámara Acero inoxidable
Acabado exterior Revestimiento de polvo blanco
Estantes 4
Certificaciones/conformidad ISO 9001, ISO 14001, EC
Modelo Vertical
Pantalla de alto contraste de 2,4 in. Color Touch y deslizar la pantalla
Ruedas giratorias 100 mm de diámetro ruedas
Color Blanco
Tipo de condensador Alambre en tubo de bajo mantenimiento con filtro lavable
Tipo de control Controlador digital
Puertos 1 × 12 mm de diámetro puerto de acceso
Garantía 2 años de piezas y mano de obra
Descongelación Descongelación automática por gas caliente
Iluminación Techo LED y vertical de altura completa
Opciones de vigilancia Monitorización inteligente analógica, Ethernet y Liebherr
Seguridad de acceso Cerradura electrónica con control remoto
Registro de datos integrado Sí
Conectividad Módulo WiFi/Lan integrado
Amperaje 4 A
tipo de tapón CEE 7/7
Tensión 220/240 V
Frecuencia 50 Hz
Fase 1, monofásico
Consumo energético 709 kWh/a
Características ecológicas Refrigerante natural, ultraeficiente desde el punto de vista energético, Ecovadis Gold
compresor Sin CFC
Refrigerante R 290