Learn More
Peretinoína, TRC
Código de producto. 30425481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30425481 5 mg -
30411186 50 mg -
30418095 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30425481 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2861205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 81485-25-8
Fórmula molecular C20H30O2
Peso molecular (g/mol) 302.45
Sinónimo (2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic Acid, (all-E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic Acid, 4,5-Didehydrogeranyl Geranoic Acid, Acyclic Retinoid, E 5166, NIK 333, Polyprenoic Acid, All-trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic Acid
Nombre IUPAC (2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-tetrametilhexadeca-2,4,6,10,14-ácido pentaenoico
SMILES CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)\C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peretinoin
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H30O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h8-9,11,13-15H,6-7,10,12H2,1-5H3,(H,21,22)/b14-8+,17-11+,18-13+,19-15+
Formula Weight (peso de la fórmula) 302.2246