Descripción
La centrifugación del Percoll™ da lugar a la formación espontánea de un gradiente de densidad debido a la heterogeneidad de los tamaños de las partículas en el medio. El Percoll™ puede utilizarse para la formación de gradientes ya sea mediante el uso de mezcladores de gradientes convencionales o mediante la centrifugación de alta velocidad. En este último caso, la muestra puede premezclarse con el medio y luego separarse en el gradiente creado in situ. De esta manera, la formación de gradientes y la separación de la muestra pueden lograrse en una sola operación.
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 65455-52-9 |
| Densidad | 1.128g/mL (Lit.) |
| Cantidad | 100 mL |
| Viscosidad | Record cp at 20°C |
| Forma física | Líquido |