Learn More
Hecht Karl™ Botella de gravedad específica ajustada con precisión
Código de producto. 10043821
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
25 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10043821 25 mL cada uno
1 options
Código de producto. 10043821 Proveedor Hecht Karl™ N.º de proveedor 42571024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    84.14€
    54.63€ / paquete de 1
    Ahorro 29.51€
    35% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Botellas específicas de grafidad (picnómetros) con cuenta. Gay-Lussac, con tapón molido.
Especificaciones
Cantidad 1Each
Tipo Frascos de gravedad específica
Capacidad (métrico) 25 mL
Tipo de producto Frascos de gravedad específica