Learn More
Perclorometil mercaptano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10153130 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10153130 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10537621 25 g Frasco de vidrio 25 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10153130 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130030050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 594-42-3 | CCl4S | 185.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 594-42-3
Fórmula molecular CCl4S
Peso molecular (g/mol) 185.87
Número MDL MFCD00037054
Clave InChI RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo perchloromethyl mercaptan, perchloromethylmercaptan, clairsit, trichloromethanesulfenyl chloride, methanesulfenyl chloride, trichloro, perchloromethanethiol, perchlormethylmerkaptan, trichloromethane sulfenyl chloride, trichloromethylsulfenyl chloride, trichloromethanesulphenyl chloride
PubChem CID 11666
Nombre IUPAC triclorometilo tiohipoclorito
SMILES ClSC(Cl)(Cl)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloromethyl mercaptan
Nombre de nota 97%
Color Amarillo
Densidad 1.7000g/mL
Punto de ebullición 146.0°C to 148.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CCl3SCl
Índice de refracción 1.5370 to 1.5410
Cantidad 5 g
Beilstein 03,135
Gravedad específica 1.7
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.88
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloromethyl mercaptan
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/y jabón.