Learn More
Ácido perclórico, TraceSELECT™ ultra, 67 a 72%, Solstice
Código de producto. 15691140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15691140 1 l Frasco de polietileno 1 litro
15601150 250mL. Frasco de polietileno 250 ml
15611150 500mL. Frasco de polietileno 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15691140 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 124151L
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
TraceSELECT™ Ultra, para el análisis de ultratrazas, 67-72 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para fundición y digestión húmeda en análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de la muestra para el análisis de trazas requiere reactivos de la máxima pureza; nuestros TraceSELECT productos Ultra para análisis ultra-traza a niveles ppb e incluso ppt se producen mediante destilación subherviente
  • Los ácidos, bases y sales de la TraceSELECT serie se han desarrollado para la preparación y análisis de muestras en el rango de trazas PPB (μG/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
Color Incoloro
Punto de fusión de -18 °C
Punto de ebullición 203 °C
Densidad 1,66 g/cm3
Envase Frasco de polietileno
Temperatura de inflamación 113 °C (235,4 °F)
Cantidad 1 l
Fórmula lineal HClO4
Forma física Líquido
Número UN UN1873
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,46g/mol
Porcentaje de pureza 67 frente al 72%
Grado TraceSELECT™ Ultra
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid