Learn More
Ácido perclórico (grado TraceMetal™), Fisher Chemical™
Código de producto. 16620842 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de HDPE
Tamaño de la unidad:
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
16620842 500mL. Frasco de HDPE 500 ml
11315810 500mL. Frasco de HDPE 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16620842 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor A511P500
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
  • Ideal para análisis por IC, GF o Flame AA, ICP-OES e ICP-MS.
  • Se evaluaron 65 metales en concentraciones de < 1 ppb.
  • Fabricado, purificado y envasado en una sala limpia clase 1000.
  • Envasado en frascos de polipropileno irrompibles para mantener la integridad del producto y eliminar la lixiviación de metal de los frascos de vidrio.
  • Vida útil de tres años desde el momento de la fabricación - disponible en COA. Tamaño de cuello de frasco de 45 mm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, ácido perclórico, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
pH 0,1
Color Incoloro
Punto de fusión de -18 °C
Punto de ebullición de 203 °C
Densidad 1,660g/cm³
Envase Frasco de HDPE
Presión de vapor 6,8 mmHg a 25 °C.
Certificado de análisis Con cada envío se incluye un certificado de análisis del lote.
Número UN 1873
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Índice Merck 15, 7267
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Porcentaje de pureza 65 to 71% (HClO4, w/w)
Grado TraceMetal
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid, 67-71%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid