Learn More
Solución de ácido perclorórico, Solstice
Código de producto. 15644170
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15644170 1 l Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15644170 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 344081L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00€
    448.42€ / 1 litros
    Ahorro 61.58€
    12% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Volumétrico, 0,01 M de HClO4 en ácido acético (0,01 N), para la titulación en medios no acuosos
Los productos de titulación de alta calidad de Solstice cubren todo el flujo de trabajo de titulación e incluyen:
  • Soluciones para valoración volumétrica (ácidos, bases o sales)
  • Tampones disponibles como concentrados o listos para su uso
  • Reactivos para complexometría:
    • Ácidos aminopolicarboxílicos (análogos de EDTA/NTA)
    • Agentes de enmascaramiento
  • Indicadores de valoraciones volumétricas y complexométricas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid solution
pH Ácido
Color Incoloro
Nombre de nota Volumetrico, 0,01 M HClO4 en ácido acético (0,01N), para titulación en líquidos no acuosos
CAS 7601-90-3
Punto de ebullición 119 °C (1013 hPa)
Densidad ∽1,06 g/cm3 a 20 °C
Olor Fuerte
Envase Frasco de vidrio
Temperatura de inflamación 40 ° °C
Cantidad 1 l
Fórmula molecular ClHO4
Fórmula lineal HClO4
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011325
Número UN UN2920
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Información de solubilidad Completamente miscible en agua
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido perclórico
Peso molecular (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,46g/mol