Learn More
Concentrado de ácido perclórico, para solución estándar de 1 l, HClO4 0,1 M (0,1 N), para la titulación en medios no acuosos, Honeywell Fluka™
Código de producto. 15653660 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 l
6 x 1 ea.
Envase:
Ampolla
Frasco
Unit Size:
cada uno
paquete de 6
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
15653660 6 x 1 ea. Ampolla paquete de 6
15643660 1 l Frasco cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15653660 Supplier Honeywell-Fluka Supplier No. 320466X1EA
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
para solución estándar de 1 l, 0,1 M de HClO4 (0,1 N), para la titulación en medios acuosos
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7601-90-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Specifications
Nombre del producto químico o material Perchloric acid concentrate
Nombre de nota For 1L standard solution, 0.1 M HClO4 (0.1N), for titration in non-aqueous medium
Punto de ebullición de 203 °C
% mín. CAS ≥70.0000%, ≥20.0000%
% máx. CAS <90.0000%, <30.0000%
Densidad 1,66 g/cm3
Envase Ampolla
Temperatura de inflamación 113 °C (235,4 °F)
Cantidad 6 x 1 ea.
Fórmula lineal HClO4
Forma física Concentración
Número UN UN1873
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46