Learn More
Ácido perclórico, solución en agua al 70 % aprox., para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10134863 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1kg
2,5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
2.50 KG
250 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10134863 2,5 kg Frasco de vidrio 2.50 KG
10117900 250 g Frasco de vidrio 250 GR
10279510 1kg Frasco de vidrio 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10134863 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 424030025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7601-90-3 | ClHO4 | 100.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3 , 7732-18-5
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Nombre de nota ca. 70% Solution in Water
Punto de fusión de -18,0 °C
Punto de ebullición de 203,0 °C
Densidad 1.6600g/mL
Metales pesados (como Pb) 1 ppm máx.
Envase Frasco de vidrio
Residuo después del encendido 0,003% máx.
Gravedad específica 1,66
Temperatura de inflamación de 113 °C
Cantidad 2,5 kg
Viscosidad 3,5 mPa.s (20 °C)
Fórmula lineal HClO4
Forma física Solución
Fieser 01,796; 02,309; 03,220; 06,453; 09,279; 11,402
Índice Merck 15, 7267
Información de solubilidad Solubilidad en agua: soluble.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Porcentaje de pureza 69.0 to 72.0%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.