Learn More
Ácido perclórico en ácido acético anhidro, BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Código de producto. 10279620 Tienda J.T.Baker Productos
Change view
Click to view available options
:
1 l
Código de producto.
10279620 1 l
1 options
Código de producto. 10279620
Marca: JT Baker 7142.1000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo de laboratorio
Especificaciones
CAS 7601-90-3
Concentración 0,1 mol/l (0,1 N)
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClHO4
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido perclórico
Peso molecular (g/mol) 100.45