Learn More
Ácido perclórico, grado ACS, 60-62 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11424990
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
2 L
Tamaño de la unidad:
100 ml
2 litros
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11424990 100 mL 100 ml
11404990 500mL. 500 ml
11414990 2 L 2 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11424990 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 033263.AE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 7601-90-3 | Molecular Formula: ClHO4 | Molecular Weight: 100.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
Punto de fusión °C to 12°C
Punto de ebullición 203°C
Densidad 1.54
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 100 mL
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Grado Reactivo ACS