Learn More
Ácido perclórico, ACS, 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
2,5 l
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15461997 2,5 l 2.50 litro
15441997 100 mL 100 ml
15451997 500mL. 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15461997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044464.K4
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, Residuos después del encendido 0,003 %, silicato y fosfato como SiO2 5 ppm, Cl 0,001 %, compuestos de nitrógeno (como N) 0,001 %, SO4 0,001 %, metales pesados (como Pb) 1 ppm, Fe 1 ppm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Punto de fusión °C a 112 °C
Densidad 1,41
Presión de vapor 29 mm Hg a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 48-50%
Número UN UN1802
Cantidad 2,5 l
Forma física Líquido
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Grado ACS