Learn More
Ácido perclórico, ACS, 48-50 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15451997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500mL.
2,5 l
Tamaño de la unidad:
100 ml
2.50 litro
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15451997 500mL. 500 ml
15441997 100 mL 100 ml
15461997 2,5 l 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15451997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044464.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Nivel máximo de impurezas: Color (APHA) 10, Residuos después del encendido 0,003 %, silicato y fosfato como SiO2 5 ppm, Cl 0,001 %, compuestos de nitrógeno (como N) 0,001 %, SO4 0,001 %, metales pesados (como Pb) 1 ppm, Fe 1 ppm
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
Punto de fusión °C a 112 °C
Densidad 1,41 g/cm3 a 20 °C
Presión de vapor 29 mm Hg a 20 °C
Intervalo de porcentaje de ensayo 48-50%
Cantidad 500mL.
Forma física Líquido
Número UN UN1802
Información de solubilidad Miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Grado ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid, ACS, 48-50%
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid