Learn More
Ácido perclórico 70% d=1,67, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 10548820 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500mL
1 l
2,5 l
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10548820 2,5 l 2.50 LT
10234490 500mL 500 ml
10538820 1 l 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10548820 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/1280/PB17
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
pH 0,1
Color Incoloro
Punto de fusión -18 °C
Punto de ebullición 203 °C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 6,8 mmHg 25
Cantidad 2,5 l
Viscosidad 3,5 mPaS a 20 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46g/mol