Learn More
Ácido perclórico, 70 %, 99,9985 % (base de metales), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Perchloric acid is used as a precursor for ammonium perchlorate, which is used in rocket fuel. It is useful for etching of liquid crystal displays, etching of chrome, ore extraction and in analytical chemistry. It is used as a strong oxidizer and as a solvent for metals and alloys. It serves as a deproteinization reagent in food analysis. As a dehydrating agent, it is used for the determination of silica in iron and steel and in cement and other silicate materials. It is involved in the separation and determination of copper and other metals and alkali metals such as sodium and potassium. It is also used as an adjunct to increase the reduction potential of cerate salts in volumetric analysis. It finds application in the computer industry for etching liquid crystal displays in critical electronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Aspecto | Líquido incoloro |
| Nombre del producto químico o material | Perchloric Acid 70% |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | de -112 °C |
| Punto de ebullición | de 203 °C |
| Densidad | 1,67 g/cm3 a 20 °C |
| Olor | Punzante |
| Presión de vapor | 9 hPa (7 mm Hg) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.9985% (metals basis) |
| Temperatura de inflamación | 113 °C (235 °F) |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- Perchloric acid, 70%
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Líquido comburente Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid