Learn More
Ácido perclórico, ≥ 69 % (T), Honeywell™ Fluka™
Código de producto. 15677050 Tienda Honeywell Fluka Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15677050 1 L Frasco de vidrio 1 litro
1 options
Código de producto. 15677050 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 772281L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric acid
pH <1
Color Incolora
Nombre de nota Puriss. p.a., ACS Reagent, 70% (Hg ≤0.0000005%), packed in coated, shock- and leak-protected glass bottle
CAS 7601-90-3
Punto de fusión -18°C
Punto de ebullición 203°C
Densidad 1.66g/cu.cm at 20°C
Olor Odorless
Envase Frasco de vidrio
Temperatura de inflamación 113°C (235.4°F)
Cantidad 1 L
Fórmula molecular ClHO4
Fórmula lineal HClO4
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011325
Número UN UN1873
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Información de solubilidad Completely miscible in water
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido perclórico
Peso molecular (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46g/mol
Porcentaje de pureza ≥69% (T)