Learn More
Ácido perclórico, 60 %, para HPLC, certificado, Fisher Chemical™
Código de producto. 10254490 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 ml
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Tamaño de la unidad:
100 ML
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10254490 100 ml Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 100 ML
1 options
Código de producto. 10254490 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/1290/PB05
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
pH 0,1
Color Incolora
CAS 7601-90-3
Punto de fusión -18 °C
Punto de ebullición de 203 °C
Envase Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Presión de vapor 6.8 mmHg 25
Cantidad 100 ml
Fórmula molecular ClHO4
Viscosidad 3.5 mPaS a 20 °C
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00011325
Sinónimo ácido perclórico, ácido perclórico por masa prohibida, ácido perclórico, reactivo acs, ácido hiperclórico, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido perclórico
Peso molecular (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perchloric acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido comburente Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid