Learn More
Ácido perclórico 60% d=1,53, certificado AR para análisis, Fisher Chemical™
Código de producto. 15908916 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2,5 L
25 L
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 LT
500 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15908916 1 L Frasco de vidrio ámbar 1 litro
10636652 500 mL Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 500 ML
10646652 2,5 L Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico 2.50 litro
12606757 25 L Frasco de vidrio ámbar 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15908916 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor P/1240/PB15
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    131.00€ / 1 litros
    Ahorro 45.00€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 7601-90-3
Fórmula molecular ClHO4
Peso molecular (g/mol) 100.45
Número MDL MFCD00011325
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Nombre IUPAC ácido perclórico
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Especificaciones
pH 0,1
Color Incoloro
Punto de fusión de -18 °C
Punto de ebullición 203 °C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Presión de vapor 6,8 mm Hg 25
Cantidad 1 L
Viscosidad 3,5 mPaS a 20 °C
Forma física Líquido
Formula Weight (peso de la fórmula) 100,46g/mol