Learn More
Ácido perclórico, 0,7, reactivo ultrapuro ULTREX™ II, J.T. Baker™
Código de producto. 15528314 Tienda J.T.Baker Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500mL.
Envase:
Frasco de PFA
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15528314 500mL. Frasco de PFA cada uno
1 options
Código de producto. 15528314 Proveedor Avantor J.T.Baker N.º de proveedor 480601
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-02-2027
Reactivos para análisis críticos de elementos con menos de 10 partes por mil millones (ppt) de niveles de hasta 65 elementos
    Para su uso en ICP (espectrometría de plasma acoplada por inducción), análisis de trazas metálicas; para su uso en laboratorio, investigación o fabricación
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchloric Acid
CAS 7601-90-3
Envase Frasco de PFA
Gravedad específica 1 l = 1,60kg
Cantidad 500mL.
Fórmula molecular ClHO4
Número MDL MFCD00011325
Sinónimo unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
Clave InChI VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES O[Cl](=O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido perclórico
Peso molecular (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.46
Porcentaje de pureza 70%
Grado Reactivo ultrapuro ULTREX™ II