Learn More
Ácido perclórico, 0,1 M, Chem Lab™
Especificaciones
Especificaciones
| pH | <2 |
| Color | Incoloro |
| Densidad | 1.05g/mL |
| Olor | Ácido acético |
| Envase | 1 l |
| Cantidad | 1 l |
| Forma física | Líquido |
| Grado | Reactivo Acc. Ph. Eur. 9(4.2.2) |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Acido perclórico 0.1 mol/l en Acido ácético 100%
- Peligro
- Líquido inflamable Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- H226-Líquidos y vapores inflamables.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid