Learn More
Estándar de perclorato: ClO4- a 1000 μg/mL en H2O , VHG™
Descripción
Estándar de perclorato: ClO4- a 1000 μg/mL en H2O
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perchlorate |
| CAS | 14797-73-0 |
| Métodos | Ion Chromatography/Wet Chemistry |
| Nombres de analitos o componentes | Perchlorate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | (Cl O4)- |
| Sinónimo | ClO4− |
| Nombre IUPAC | Perclorato |
| Solvent or Matrix | Water |
| Peso molecular (g/mol) | 99.45 |
| Mostrar más |