Learn More
Perchlorate Standard: ClO4- @ 1000 μg/mL in H2O, VHG™
Código de producto. 17958004
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
17958004 100 mL 100 ml
17968204 500 mL 500 ml
2 options
Código de producto. 17958004
Marca: VHG Labs VHGICLO4100
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Perchlorate Standard: ClO4- @ 1000 μg/mL in H2O
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perchlorate
CAS 14797-73-0
Métodos Ion Chromatography/Wet Chemistry
Nombres de analitos o componentes Perchlorate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular (Cl O4)-
Sinónimo ClO4−
Nombre IUPAC Perchlorate
Solvent or Matrix Water
Peso molecular (g/mol) 99.45
Cantidad 100 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 99.45 g/mol