Learn More
Thermo Scientific™ Staphylococcus aureus V-8 Protease
Código de producto. 11886724 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11886724 5 mg cada uno
1 options
Código de producto. 11886724 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 20195
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Escinda específicamente solo en residuos de ácido glutámico o escinda en residuos tanto glutámicos como aspárticos con nuestro kit de proteasa Staphylococcus aureus V-8 inmovilizada.
™ El kit de proteasas V-8 Thermo Scientific Pierce contiene Staphylococcus aureus, proteasa V-8 inmovilizada en resina y tres tampones de digestión para la escisión específica en residuos de ácido glutámico o escisión en residuos de ácido glutámico y aspártico.
Tiene dos pH óptimos, uno a pH 4,0 y el otro a pH 7,8 y es específico para la escisión en el terminal carboxílico de los residuos de ácido glutámico y ácido aspártico. La proteasa también es específica para la digestión glutámica en tampones, que no contienen fosfato a un pH óptimo. Los tampones de fosfato a pH 7,8 facilitan la digestión tanto en residuos de ácido glutámico como aspártico.
Características destacadas:
  • La especificidad para el ácido glutámico se logra en bicarbonato de amonio, pH 7,8 o acetato de amonio, pH 4.
  • La enzima es activa en presencia de muchos agentes desnaturalizantes como SDS, urea y guanidina·HCl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Pierce Staphylococcus aureus proteasa V-8
Contenido y almacenamiento Se debe guardar en un recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado y en el siguiente rango de temperatura: 2 a 8 °C.
Formulario Sólido
Cantidad 5 mg
Tipo de producto Proteasa