Learn More
Thermo Scientific™ Pierce™ NEM (N-etilmaleimida)
Código de producto. 11891335 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 GR
11891335 25 g 25 GR
1 options
Código de producto. 11891335 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 23030
Impulsando la proteómica
Usar código promocional 28003
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Compuesto pequeño, reactivo a sulfhidrilo (maleimida) para bloquear permanentemente cisteínas reducidas de proteínas o péptidos para prevenir la formación de enlaces de disulfuro.
Thermo Scientific™ N-Etilmaleimida (NEM) Pierce es un compuesto pequeño que forma enlaces de tioéter estables y covalentes con sulfhidrilos (por ejemplo, cisteínas reducidas), lo que les permite bloquearse permanentemente para evitar la formación de enlaces de disulfuro.
Características destacadas:
  • Forma enlaces covalentes con grupos sulfhidrilo a pH 6,5-7,5
  • La reacción se puede controlar midiendo la disminución de la absorbencia a 300 nm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Tiol
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar a –20 °C.
Etiqueta o tinte Grupo no reactivo
Tipo de etiqueta Grupos de bloqueo
Línea de productos Pierce
Fracción reactiva Maleimida
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 25 g
Solubilidad Agua
Tipo de producto NEM
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • N-Ethylmaleimide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: N-ethylmaleimide