Learn More
sulfóxido de perazina, Mikromol™
Código de producto. 30461972
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30461972 4 x 25 mg 100 miligramos
30049469 25 mg 25 miligramos
17983166 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30461972 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0157.0100254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
sulfóxido de perazina, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perazine Sulphoxide
CAS 20627-44-5
Nombres de analitos o componentes Perazine Sulphoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Perazine Sulphoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1
Nombre IUPAC 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina 5-óxido
Peso molecular (g/mol) 355.5
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1718 g/mol