Learn More
Sulfóxido de perazina, LoGiCal
Código de producto. 30460460
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30460460 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30460460 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0157.01
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perazine Sulphoxide
CAS 20627-44-5
Nombres de analitos o componentes Perazine Sulphoxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C20 H25 N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Perazine Sulphoxide
Fórmula InChI InChI=1S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10H,6,11-16H2,1H3
Tipo de solución Neat
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1
Nombre IUPAC 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina 5-óxido
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 355.5
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1718 g/mol