Learn More
Sulfóxido de perazina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30458076
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30458076 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30458076 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0157.0101
LoGiCal ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
Sulfóxido de perazina 1,0 mg/ml en metanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perazine Sulphoxide
CAS 20627-44-5
Nombres de analitos o componentes Perazine Sulphoxide
Condiciones de envío Ice Pack (-20°C)
Fórmula molecular C20 H25 N3 O S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Perazine Sulphoxide
Fórmula InChI InChI=1 S/C20H25N3OS/c1-21-13-15-22(16-14-21)11-6-12-23-17-7-2-4-9-19(17)25(24)20-10-5-3-8-18(20)23/h2-5,7-10 H,6,11-16H2,1H3
SMILES CN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccccc24)CC1
Nombre IUPAC 10-[3-(4-metilpiperazin-1-il)propil]fenotiazina 5-óxido
Solvent or Matrix Methanol
Industry Type Forensics
Peso molecular (g/mol) 355.5
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 355.1718 g/mol